Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.77 (vs air)
gőznyomás
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
1043 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.03% water
water
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
n20/D 1.501
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
sűrűség
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F
Lobbanási pont (C)
-11 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?