Fontos dokumentumok
1.02038
Supelco
Cesium chloride
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Cesium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
ClCs
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.36
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-600-2
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (silver nitrate titration)
form
solid
hatékonyság
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
oldhatóság
1860 g/L
sűrűség
3.97 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1800 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.002%
Li: ≤0.00005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.0001%
Rb: ≤0.008%
Zn: ≤0.0003%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Li (Lithium): ≤ 0.00005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Rb (Rubidium): ≤ 0.008 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1