Fontos dokumentumok
1.12220
Supelco
Lanthanum(III) oxide
EMPLURA®
Szinonimák:
Lanthanum(III) oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
La2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
325.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-200-5
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
Forma
solid
hatékonyság
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
2315 °C
sűrűség
6.51 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1300 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[La+3].[La+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: LX0045-2; LX0045
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance): ≥ 99.5 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3