Fontos dokumentumok
1.04952
Supelco
Potassium chromate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium chromate, chromic acid potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CrK2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-140-5
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (iodometric)
form
solid
szennyeződések
≤0.005% In water insoluble matter
pH
9.0-9.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
985 °C
oldhatóság
637 g/L
sűrűség
2.73 g/cm3 at 18 °C
térfogatsúly
1400 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Analysis of the Effects of Cr(VI) Exposure on mRNA Modifications.: This research investigates the impact of potassium chromate exposure on mRNA modifications using sophisticated analytical chemistry techniques, revealing insights into the molecular mechanisms of chromium toxicity and its implications for human health (Chen et al., 2019).
  • Determination of urine oxalate level in rats with renal calcium oxalate calculus by high-performance liquid chromatography.: Utilizing potassium chromate in the chromatographic analysis, this study presents a method for accurately measuring urine oxalate levels, crucial for research on kidney stone prevention (Cao et al., 2015).
  • Shotgun proteomic analysis unveils survival and detoxification strategies by Caulobacter crescentus during exposure to uranium, chromium, and cadmium.: Incorporates potassium chromate to study microbial resistance mechanisms through proteomic profiling, providing valuable data for bioremediation strategies (Yung et al., 2014).
  • Analytical study of modern paint layers on metal knight shields: the use and effect of titanium white.: Features methods where potassium chromate aids in the identification of chemical components in cultural heritage conservation studies (Lauridsen et al., 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.8
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)