Fontos dokumentumok
203025
Cesium chloride
≥99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Caesium chloride, Cesium monochloride
Teszt
≥99.999% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
645 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- As crystal seeds to enhance the coverage of the CH3NH3PbI3−xClx absorber layer in perovskite solar cells. It helps to boost the power conversion efficiency of solar cells.
- As a medium to synthesize N and P-codoped carbon nanospheres for application in fuel cells and zinc-air batteries.
- To fabricate silicon nanopillars for solar cells, batteries, light-emitting diodes, etc.
- To enhance the thermal stability of polyoxometalates(used as electrode materials for lithium-ion batteries).
- To synthesize the lead-free halide double perovskite Cs2AgInCl6 with excellent moisture, light, and heat resistance. This material shows great potential for various optoelectronic applications, including photovoltaics.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.