Merck
20966
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Szinonimák:
CsCl, cesium monochloride
About This Item
Lineáris képlet:
CsCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt:
≥99.5% (AT)
grade:
for molecular biology
Forma:
solid
oldhatóság:
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (AT)
Forma
solid
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
6.0-7.5 (25 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cesium chloride (CsCl) can be used for the preparation of electrically conducting glasses. It can also be used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Egyéb megjegyzések
Cesium chloride gradient centrifugation for phage purification; Isolation of satellite DNA; RNA purification; Buoyant density of DNA - Hoechst 33258 complexes in CsCl gradients.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Turpen, T. H. and Griffith, O. M.
Biotechnology, 4, 11-11 (1986)
P Karlovsky et al.
Analytical biochemistry, 194(1), 192-197 (1991-04-01)
Buoyant density of DNA in CsCl gradients with Hoechst 33258 (bisbenzimide) was investigated as a function of guanine plus cytosine content of the DNA (%GC; in mole percent). A formula for calculating %GC from the refractive index (nD) of the
Cooney, C. A. et al.
Methods in Molecular Biology, 2, 21-21 (1984)
Miller, H.
Methods in Enzymology, 152, 159-159 (1987)
Borja Muñoz-Solano et al.
Toxins, 12(6) (2020-06-11)
Mycotoxins are toxic compounds for humans and animals that are produced by fungi. Mycotoxin contamination in feed is a global safety concern and effective control of these compounds in this matrix is needed. This study proposes a simple, cost-effective analytical