Fontos dokumentumok
C4036
Cesium chloride
for molecular biology, ≥98%
Szinonimák:
CsCl, cesium monochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
mp
645 °C (lit.)
idegen aktivitás
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1