Fontos dokumentumok
1.05679
Supelco
Lithium chloride
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Lithium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
ClLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
42.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-212-3
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
1.33 hPa ( 547 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99% (LiCl basis, silver nitrate titration)
form
solid
hatékonyság
526 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.008 meq/g Total of alkali
≤0.01% Insoluble matter
veszteség
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1360 °C/1013 hPa
mp
614 °C
oldhatóság
832 g/L
sűrűség
2.07 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
530 kg/m3
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Stereocontrolled synthesis of syn-beta-Hydroxy-alpha-amino acids by direct aldolization of pseudoephenamine glycinamide.: Lithium chloride is employed in the stereocontrolled synthesis of syn-beta-Hydroxy-alpha-amino acids, highlighting its role in advanced synthetic chemistry techniques. This research provides insights into chemical synthesis and the development of complex organic compounds, relevant for chemists focusing on synthetic methodologies (Seiple et al., 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric, LiCl): ≥ 99 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Total of alkali: ≤ 0.008 meq/g
Loss on drying (130 °C): ≤ 1.0 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1