Fontos dokumentumok
1.03776
Supelco
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, Alum iron, Ferric ammonium sulfate, Iron alum, Iron(III) ammonium sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
482.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-382-4
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.0-102.0% (iodometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-102.0% (iodometric)
Forma
solid
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
39-41 °C
térfogatsúly
750 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.001%
Fe2+: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])O.[S](=O)(=O)([O-])[O-].N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Kapcsolódás
Replaces: FX0205; FX0205-1; FX0205-20; FX0205-3
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1