Fontos dokumentumok
1.02041
Supelco
Cesium chloride
EMPLURA®
Szinonimák:
Cesium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
ClCs
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-600-2
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Forma:
solid
oldhatóság:
1860 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0% (silver nitrate titration)
Forma
solid
hatékonyság
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
oldhatóság
1860 g/L
sűrűség
3.97 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1800 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.03%
kation nyomok
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1