Fontos dokumentumok
C3011
Cesium chloride
Grade I, ≥99.0%
Szinonimák:
Caesium monochloride, Cesium chloride
About This Item
Javasolt termékek
típus
Grade I
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
mp
645 °C (lit.)
Abszorpció
≤0.2 at 280 in H2O at 50%
alkalmazás(ok)
hematology
histology
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)