Fontos dokumentumok
3030-OP
Millipore
Cesium Chloride
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Szinonimák:
OmniPur® Cesium Chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
ClCs
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Forma:
crystals
Minőségi szint
Forma
crystals
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
kiszállítva
ambient
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 50%, water): ≤0.1AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Lead (Pb): ≤0.001%
Lithium (Li): ≤0.005%
Magnesium (Mg): ≤0.001%
Nickel (Ni): ≤0.0001%
Potassium (K): ≤0.05%
Protease: None detected
RNase: None detected
Rubidium (Rb): ≤0.1%
Sodium (Na): ≤0.1%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Alkalmazás
  • Nanostructured Polyoxometalate-Based Heterogeneous Electrode Materials for Electrochemical Sensing of Glucose.: The research demonstrates the use of cesium chloride in the development of advanced electrode materials for glucose sensing, enhancing diabetes management technologies (Yu et al., 2024).
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1