Fontos dokumentumok
289205
Lanthanum(III) oxide
suitable for AAS, ≥99.9%
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of E252
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets analytical specifications of FCC
Teszt
≥99.9% trace metals basis
≥99.9%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
technika/technikák
AAS: suitable
sűrűség
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.