Fontos dokumentumok
1.16755
Supelco
Cesium chloride-lanthanum chloride buffersolution
acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy 10 g/l CsCl + 100 g/l La
About This Item
UNSPSC kód:
12161703
NACRES:
NA.21
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Forma
liquid
tárolási körülmény
(No metal or light-weight-metal containers. No metal containers. Tightly closed.)
koncentráció
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
technika/technikák
AAS: suitable
szín
violet
pH
<1 (25 °C in H2O, undiluted)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.178 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Ca: ≤5.0 mg/L
Cd: ≤0.2 mg/L
Co: ≤1.0 mg/L
Cr: ≤1.0 mg/L
Cs: : 7.50-8.28 g/L
Cu: ≤0.2 mg/L
Fe: ≤1.0 mg/L
K: ≤0.2 mg/L
Li: ≤0.2 mg/L
Mg: ≤1.0 mg/L
Mn: ≤0.2 mg/L
Na: ≤2.0 mg/L
Ni: ≤1.0 mg/L
Sr: ≤1.0 mg/L
Zn: ≤2.0 mg/L
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Assay Lanthan (potentiometric): 95.2 - 105.2 g/l
Cs (Cesium): 7.50 - 8.28 g/l
Ca (Calcium): ≤ 5.0 mg/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 mg/l
Co (Cobalt): ≤ 1.0 mg/l
Cr (Chromium): ≤ 1.0 mg/l
Cu (Copper): ≤ 0.2 mg/l
Fe (Iron): ≤ 1.0 mg/l
potassium: ≤ 1.0 mg/l
Li (Lithium): ≤ 0.2 mg/l
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 mg/l
Mn (Manganese): ≤ 0.2 mg/l
Na (Sodium): ≤ 2.0 mg/l
Ni (Nickel): ≤ 1.0 mg/l
Sr (Strontium): ≤ 1.0 mg/l
Zn (Zinc): ≤ 2.0 mg/l
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2