Fontos dokumentumok
1.01024
Supelco
1-Propanol
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
1-Propanol, n-Propyl alcohol, Propan-1-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-746-9
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
gőznyomás:
19 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
19 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
360 °C
robbanási határérték
2.1-19.2 % (v/v)
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
230 nm, ≥70%
240 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 15 °C
sűrűség
0.80 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Alkalmazás
  • Corrosion behavior of AZ91D magnesium alloy in distilled water.: This study examines the corrosion behavior of AZ91D magnesium alloy when exposed to distilled water. The research provides valuable insights into the material′s durability and the protective measures required for its use in various applications, highlighting the role of distilled water in corrosion studies (Huang and Yang, 2020).
  • Expression of concern: Metal-free green synthesis of aryl amines in magnetized distilled water: experimental aspects and molecular dynamics simulation.: Despite the expression of concern, this paper initially presented a novel approach to synthesizing aryl amines using magnetized distilled water, emphasizing the innovative applications of distilled water in green chemistry (Simpson, 2020).
  • Retraction: Metal-free green synthesis of aryl amines in magnetized distilled water: experimental aspects and molecular dynamics simulation.: This retracted article discussed the use of distilled water in the green synthesis of aryl amines, highlighting the potential and challenges of distilled water applications in chemical synthesis and analytical processes (Rowan, 2022).
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm): ≥ 70 %
Transmission (at 240 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Slide 1 of 2
1 of 2
Cikkek
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.