Fontos dokumentumok
59300
2-Propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
szennyeződések
aldehyde, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.001%
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
sűrűség
0.785 g/mL at 20 °C
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CC(C)O
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
The article number 59300-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 59300-1L which is physically identical with the same exact specifications.
greener alternative product
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?