Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
1.09731
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Szinonimák:
THF, Tetramethylene oxide, Oxolane, Butylene oxide, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
Beilstein:
102391
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191504
EC index szám:
203-726-8
NACRES:
NB.21
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99.8% (GC)
bp:
65-67 °C (lit.)
gőznyomás:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Tetrahydrofuran, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
robbanási határérték
1.8-11.8 %
szennyeződések
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water
párolgási maradék
≤0.0005%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -21.5 °C
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.000002%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
  • Construction of Polycarbonates with Pendant Multifunctional Groups via a One-Step CO2/Diepoxide Copolymerization Approach.: This study employs tetrahydrofuran (THF) as a solvent in the synthesis of multifunctional polycarbonates through CO2 copolymerization, demonstrating its utility in creating advanced materials with potential applications in environmental sustainability and polymer chemistry (Wu et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Density (d 20 °C/20 °C): 0.885 - 0.895
Acidity: ≤ 0.0003 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxides: conforms
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.000002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 0.03 %
Stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C - closed cup