8.03646
Diisopropylamine
for synthesis
Szinonimák:
Diisopropylamine, N,N-Diisopropylamine, Bis(1-methylethyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
93.33 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
295 °C
hatékonyság
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.1-7.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
sűrűség
0.72 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A reagent to synthesize furan, dihydrofuran, or butanolide derivatives by reacting with γ-ketothioesters.
- A catalyst to prepare aryl disulfides via oxidative coupling of aryl thiols in the presence of air as an oxidant.
- A base in Pd-catalyzed cross-coupling reactions such as Heck and Sonogashira reaction.
It can also be used as a starting material to prepare lithium diisopropylamide (LDA), a strong non-nucleophilic base widely used in organic synthesis for deprotonation reactions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
7.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13.45 °C - closed cup