Merck
1.06303
SAFC
di-Sodium tetraborate decahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
di-Sodium tetraborate decahydrate, Borax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
381.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
603-411-9
Ügynökség
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.213 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
99.0-103.0% (acidimetric)
Forma
solid
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
49.74 g/L
sűrűség
1.72 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Sodium bromide is a mineral salt with diverse applications in pharmaceutical and cosmetic industry. It also has antimicrobial characteristics and is used as component of disinfectants.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)