Merck
1.06290
SAFC
Sodium benzoate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP, FCC, E 211
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium benzoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5NaO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
E szám:
E211
EC index szám:
208-534-8
Ügynökség
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>500 °C
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
436 °C
sűrűség
1.50 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Sodium benzoate is commonly used as a preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as additive for the preservation of food.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.