Fontos dokumentumok
M3821
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-MBP
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Myelin Basic Protein (MBP) antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 17-22 kDa (isoform)
antigen ~22 kDa (isoform)
antigen ~33 kDa (isoform)
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- indirect immunolabeling
- immunohistochemistry.
- Western Blotting.