Fontos dokumentumok
860345P
Avanti
14:0 PC-d54
1,2-dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
DMPC-D54
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860345P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860345P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (860345P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860345P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860345P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CITHEXJVPOWHKC-RPLUSTTMSA-N
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn