Fontos dokumentumok
856735P
Avanti
14:0 Lyso PE
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Szinonimák:
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(14:0/0:0); 110697
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (856735P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (856735P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 856735P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt