Fontos dokumentumok
830845P
Avanti
14:0 PA
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Szinonimák:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DMPA; PA(14:0/14:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (830845P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830845P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 830845P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C31H61O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(32)37-27-29(28-38-40(34,35)36)39-31(33)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h29H,3-28H2,1-2H3,(H2,34,35,36);/q;+1/p-1/t29-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBSPGYHFNIKQIP-XXIQNXCHSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3