Fontos dokumentumok
840033P
Avanti
14:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DMPS; PS(14:0/14:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (840033P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840033P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840033P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C34H66NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(36)42-27-30(28-43-46(40,41)44-29-31(35)34(38)39)45-33(37)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h30-31H,3-29,35H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41);/q;+1/p-1/t30-,31+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSHQBWBFNCFHLO-MFABWLECSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3