Merck
W527211
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
98%
Szinonimák:
Butanoic anhydride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CO)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.19
Beilstein:
1099474
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
butter
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.45 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 79.5 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
535 °F
robbanási határérték
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
butter
SMILES string
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Butyric anhydride can be used to prepare various flavor & fragrance compounds like neryl butyrate, geranyl butyrate, and butyl butyrllactate.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Butyl butyrllactate, neryl butyrate, geranyl butyrate
Encyclopedia of Food and Color Additives, , year= (1997)
Butyl butyrllactate, neryl butyrate, geranyl butyrate
Encyclopedia of Food and Color Additives, , year= (1997)
Shiva Shanker Kaki et al.
Journal of oleo science, 64(8), 845-852 (2015-07-17)
Ferulic acid was modified to produce a novel phenolipid containing butyl chains. Ferulic acid was esterified with butanol to produce butyl ferulate which was further dihydroxylated followed by esterification with butyric anhydride to produce the phenolipid containing butyric acid. IR