Merck
B103551
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
98%
Szinonimák:
Butanoic anhydride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CO)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.19
Beilstein:
1099474
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
5.45 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 79.5 °C)
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
535 °F
robbanási határérték
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shiva Shanker Kaki et al.
Journal of oleo science, 64(8), 845-852 (2015-07-17)
Ferulic acid was modified to produce a novel phenolipid containing butyl chains. Ferulic acid was esterified with butanol to produce butyl ferulate which was further dihydroxylated followed by esterification with butyric anhydride to produce the phenolipid containing butyric acid. IR