Fontos dokumentumok
109614
Butyryl chloride
98%
Szinonimák:
Butanoic acid chloride, Butyric acid chloride, Butyric chloride, Butyroyl chloride, n-Butanoyl chloride, n-Butyroyl chloride, n-Butyryl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
sűrűség
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?