Fontos dokumentumok
P51559
Propionyl chloride
98%
Szinonimák:
Chloro ethyl ketone, Ethyl chloroform, Propionic acid chloride, Prorionyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
bp
77-79 °C (lit.)
mp
−94 °C
sűrűség
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To convert anisole to 4-methoxypropiophenone and 2-methoxynaphthalene to 1-propio-2-methoxynaphthalene in the presence of Indium(III) chloride (InCl3) impregnated mesoporous Si-MCM-41 catalyst.
It can also be used:
- For chlorination in the presence of sulfuryl chloride and peroxides to form α-chloropropionyl chloride and β-chloropropionyl chloride.
- In reaction with (hydroxypropyl)cellulose to form the propanoate ester, [(propionyloxy)propyl]cellulose.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)