Fontos dokumentumok
239690
Succinic anhydride
≥99% (GC)
Szinonimák:
Dihydro-2,5-furandione
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 92 °C)
Teszt
≥99% (GC)
Forma
solid
bp
261 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate/N-succinyl-chitosan hydrogels, as injectable systems towards tissue engineering.
- In preparing functionalized oxide surfaces on a chip.
- As a starting material to synthesize polyesters in presence of a metal triflate as a catalyst.
- As a cross-linking agent to enhance the mechanicalproperties and antimicrobial activities of zein films.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F
Lobbanási pont (C)
157 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)