Fontos dokumentumok
245771
Isobutyric anhydride
97%
Szinonimák:
2-Methylpropionic anhydride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.45 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 67 °C)
Teszt
97%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
624 °F
robbanási határérték
1.09 %, 87 °F
7.7 %, 127 °F
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
ester
SMILES string
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?