Fontos dokumentumok
142514
3-Bromopropionyl chloride
technical grade
Szinonimák:
β-Bromopropanoyl chloride, β-Bromopropionyl chloride, ψ-Bromopropanoyl chloride, 3-Bromopropanoic acid chloride, 3-Bromopropanoyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
55-57 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
1.701 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?