Fontos dokumentumok
8.00503
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
for synthesis
Szinonimák:
Butyric anhydride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CO)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-383-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
290 °C
hatékonyság
8790 mg/kg LD50, oral (Rat)
6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.1-7.6 % (v/v)
bp
195-199 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 87 °C
sűrűség
0.963 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup