Fontos dokumentumok
A88476
4-Methoxybenzoyl chloride
99%
Szinonimák:
4-Anisoyl chloride, p-Anisoyl chloride
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.581 (lit.)
bp
262-263 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
sűrűség
1.260 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
4-methoxybenzoyl chloride reacts with potassium thiocyanate to yield isothiocyanate derivative via nucleophilic addition-elimination mechanism.
Alkalmazás
- 4-Methoxybenzoyl chloride can be used as radical precursor in visible-light photocatalysis to synthesize various heterocyclic compounds.
- It can be used to synthesize acylphosphine ligands for the rhodium-catalyzed hydrosilylation of alkenes.
- Incorporation of 4-methoxybenzoyl chloride modified indium tin oxide (ITO) as cathode for the fabrication of organic light-emitting diodes (OLEDs) has been reported.
- 1,3 diketones synthesized from 4-methoxybenzoyl chloride can be used in one pot synthesis of various pyrazole derivatives.
- It can also be used in the total synthesis of bioactive compounds like echinoside A and salinosporamide A.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)