Merck
538264
Sigma-Aldrich
Butyronitrile
≥99%
Szinonimák:
Propyl cyanide
Méret kiválasztása
100 ML
19 100,00 Ft
1 L
78 100,00 Ft
19 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
19 100,00 Ft
1 L
78 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.11
Beilstein:
1361452
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
19 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
2.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
23 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
910 °F
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
sűrűség
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Butyronitrile (Propyl cyanide, Butane nitrile, BN) is a linear cyanide. Butyronitrile (BN) glasses were fabricated by vapor deposition. The relationship between molar volume and deposition temperature for BN glasses has been investigated.[1] Its reaction with high-temperature water (Temperature = 330°C and Pressure range = 128-2600bar) has been reported to afford butanamide, butyric acid and ammonia.[2] It undergoes selective reduction in the presence of LiOH promoted Co-based Raney-catalysts to afford n-butylamine.[3]
Alkalmazás
Butyronitrile is suitable for use in a study to investigate the effect of stereochemical factors on intervalence charge transfer (IT).[4] It may be used in electrolyte composition in dye-sensitized solar cells.[5]
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Stereochemical influences on intervalence charge transfer in homodinuclear complexes of ruthenium.
D M D'Alessandro et al.
Inorganic chemistry, 40(26), 6841-6844 (2001-12-12)
Tailoring Raney-catalysts for the selective hydrogenation of butyronitrile to n-butylamine.
Chojecki A, et al.
J. Catal., 245(1), 237-248 (2007)
Effect of pressure on the rate of butyronitrile hydrolysis in high-temperature water.
Iyer SD and Klein MT.
Journal of Supercritical Fluids, 10(3), 191-200 (1997)
Hideyuki Nakayama et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(35), 10311-10319 (2013-08-08)
Molar volumes (Vm) of vapor-deposited ethylcyclohexane (ECH) and butyronitrile (BN, sometimes called butanenitrile) glasses were studied as a function of deposition temperature (Td). ECH glasses deposited at Td sufficiently below their glass-transition temperature (Tg) exhibited changes in Vm on heating
Frédéric Sauvage et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(33), 13103-13109 (2011-06-28)
We elaborated a new electrolyte composition, based on butyronitrile solvent, that exhibits low volatility for use in dye-sensitized solar cells. The strong point of this new class of electrolyte is that it combines high efficiency and excellent stability properties, while