Fontos dokumentumok
8.00457
Sigma-Aldrich
Butyric acid
for synthesis
Szinonimák:
Butyric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-532-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.56 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
425 °C
hatékonyság
2940 mg/kg LD50, oral (Rat)
509 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2-12.3 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
162-165 °C/1013 mbar
mp
-8--5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 69 °C
sűrűség
0.96 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup