Fontos dokumentumok
19270
Butyric anhydride
purum, ≥97.0% (NT)
Szinonimák:
Butanoic anhydride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.45 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 79.5 °C)
grade
purum
Teszt
≥97.0% (NT)
öngyulladási hőmérséklet
535 °F
robbanási határérték
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble (with decomposition)(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble (with decomposition)(lit.)
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
ester
SMILES string
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- dibutyrylchitin, a lipophilic chitin diester
- N-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-n-butyramide
- butyric-ester derivatives of hyaluronic acid
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?