Fontos dokumentumok
W399809
2-Methyl-1-butanol
≥99%, FG
Szinonimák:
2-methylbutan-1-ol, 2-methylbutanol, 2-methylbutyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
gőzsűrűség
3 (vs air)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
10 %
törésmutató
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
sűrűség
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
alcohol; whiskey; wine-like
SMILES string
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
<li><strong>Comparative study of two indoor microbial volatile pollutants, 2-Methyl-1-butanol and 3-Methyl-1-butanol, on growth and antioxidant system of rice (Oryza sativa) seedlings.</strong>: This article evaluates the impact of 2-methyl-1-butanol and its structural isomer on the growth and stress responses of rice seedlings, offering insights into the environmental and biological effects of these compounds (Nguyen DK et al., 2024).</li>
</ul>
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
108.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?