Merck
W269204
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde
≥97%, FG
Szinonimák:
3-Methylbutanal, 3-Methylbutyraldehyde, NSC 404119
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
FEMA-szám:
2692
Beilstein:
773692
EC-szám:
Európai Tanács szám:
94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.006
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
2.96 (vs air)
gőznyomás
30 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
öngyulladási hőmérséklet
464 °F
törésmutató
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
chocolate; ethereal; fruity; peach; sour
SMILES string
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isovaleraldehyde is one of the flavor compounds identified in wheat, corn-grits and tequila.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
32.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
0.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Extrusion of flavored corn grits: Structural characteristics, volatile compounds retention and sensory acceptability
Menis MEC, et al.
LWT--Food Science and Technology, 54(2), 434-439 (2013)
Wheat flavor components
Mcwilliams M & Mackey AC
Journal of Food Science, 34(6), 493-496 (1969)
Characterization of tequila flavor by instrumental and sensory analysis.
Benn SM & Peppard TL.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(2), 557-566 (1996)
Taichi Kano et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(47), 16408-16409 (2005-11-25)
A direct asymmetric Mannich reaction using a novel axially chiral amino trifluoromethanesulfonamide (S)-3 has been developed in highly anti-selective and enantioselective manners. Thus, in the presence of a catalytic amount of (S)-3, the reactions between aldehydes and the alpha-imino ester
P Perpète et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(6), 2384-2386 (2000-07-11)
A medium containing labeled leucine-d(10) has been used to show that Saccharomyces cerevisiae was able to produce deuterated 3-methylbutanal in a cold contact fermentation. Whereas residual unreduced Strecker aldehydes bound to polyphenols were considered until now as the main defect