Merck
W265608
Sigma-Aldrich
Maltol
≥99.0%, FCC, FG
Szinonimák:
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, Larixinic acid, Maltol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.11
FEMA-szám:
2656
Beilstein:
112169
EC-szám:
Európai Tanács szám:
148
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.014
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
caramel; jam; fruity; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥99.0%
öngyulladási hőmérséklet
1364 °F
robbanási határérték
25 %
mp
160-164 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel; jam; fruity; sweet
SMILES string
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Maltol prevents the progression of osteoarthritis by targeting PI3K/Akt/NF-κB pathway: In vitro and in vivo studies.: This article details the mechanisms through which maltol mitigates osteoarthritis, focusing on its effects on key signaling pathways which could be beneficial for therapeutic applications (Lu et al., 2021).
  • The Liver Protection Effects of Maltol, a Flavoring Agent, on Carbon Tetrachloride-Induced Acute Liver Injury in Mice via Inhibiting Apoptosis and Inflammatory Response.: This study explores maltol′s hepatoprotective properties, demonstrating its potential to inhibit apoptosis and inflammation in models of acute liver injury (Liu et al., 2018).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiao-Jie Mi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(5), 1392-1401 (2019-01-16)
Our previous study has confirmed that maltol can attenuate alcohol-induced acute hepatic damage and prevent oxidative stress in mice. Therefore, maltol might have the capacity to improve thioacetamide (TAA)-induced liver fibrosis. The purpose of this work was to explore the
Katherine H Thompson et al.
Chemical Society reviews, 35(6), 545-556 (2006-05-27)
The family of hydroxypyrones and close congeners, the hydroxypyridinones, is a particularly versatile class of ligands. The most widely investigated for medicinal applications are the 3-hydroxy-4-pyrones and the 1,2- 3,2- and 3,4-hydroxypyridinones. Key features of these ligands are: a six-membered
Huansong Wang et al.
Free radical research, 41(4), 479-488 (2007-04-25)
Soy sauce is a traditional fermented seasoning in Asian countries, that has high antioxidant activity in vitro and some antioxidant activity in vivo. We attempted to identify the major antioxidants present, using the 2,2'-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) assay as a guide.
Wolfgang Kandioller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(45), 12283-12291 (2009-10-13)
Organometallic ruthenium-arene compounds bearing a maltol ligand have been shown to be nearly inactive in in vitro anticancer assays, presumably due to the formation of dimeric Ru(II) species in aqueous solutions. In an attempt to stabilize such complexes, [Ru(eta(6)-p-cymene)(XY)Cl] (XY=pyrones
Stefano Amatori et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2207-2218 (2012-02-03)
The N,N'-bis[(3-hydroxy-4-pyron-2-yl)methyl]-N,N'-dimethylethylendiamine (malten) and 4,10-bis[(3-hydroxy-4-pyron-2-yl)methyl]-1,7-dimethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane (maltonis) were synthesized and characterized. The acid-base behavior, structural characterizations, and biochemical studies in aqueous solution were reported. Each compound contains two 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone units (maltol) symmetrically spaced by a polyamine fragment, the 1,4-dimethylethylendiamine (malten), or