Merck
W217018
Sigma-Aldrich
2-Butanone
FCC, FG
Szinonimák:
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
FEMA-szám:
2170
Beilstein:
741880
EC-szám:
Európai Tanács szám:
753
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
eCl@ss:
39021202
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.053
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
ethereal
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.320
gőzsűrűség
2.49 (vs air)
gőznyomás
71 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
960 °F
robbanási határérték
10.1 %
törésmutató
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
ethereal
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L B Goldsmith et al.
Contact dermatitis, 19(5), 348-350 (1988-11-01)
Irritant contact dermatitis along with an increased transepidermal water loss can result from exposing the skin to solvents. A study of the interaction of various solvents with human stratum corneum was made using thin-layer chromatography. Comparison of 10 solvents (trichloroethylene
Sherille D Bradley et al.
Cancer immunology research, 3(6), 602-609 (2015-03-22)
Oncogene activation in tumor cells induces broad and complex cellular changes that contribute significantly to disease initiation and progression. In melanoma, oncogenic BRAF(V600E) has been shown to drive the transcription of a specific gene signature that can promote multiple mechanisms
Jeong-Hwan Yoon et al.
Nature communications, 6, 7600-7600 (2015-07-22)
Transforming growth factor-β (TGF-β) and interleukin-6 (IL-6) are the pivotal cytokines to induce IL-17-producing CD4(+) T helper cells (TH17); yet their signalling network remains largely unknown. Here we show that the highly homologous TGF-β receptor-regulated Smads (R-Smads): Smad2 and Smad3
Federico Mele et al.
Nature communications, 6, 6431-6431 (2015-03-17)
T helper (TH) cell polarization during priming is modulated by a number of signals, but whether polarization to a given phenotype also influences recall responses of memory TH cells is relatively unknown. Here we show that miR-181a is selectively induced
L Schafranek et al.
Leukemia, 29(1), 76-85 (2014-05-13)
Kinase inhibitors block proliferative signals in BCR-ABL1+ leukemic cells, but their capacity to induce apoptosis is poorly understood. Initial studies suggested that very brief exposure to kinase inhibitors was sufficient to induce apoptosis in chronic myeloid leukemia (CML) cells. However