Fontos dokumentumok
W398403
4-Hydroxybenzaldehyde
≥97%, FG
Szinonimák:
p-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
≥97%
mp
112-116 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
almond; balsamic; nutty; sweet
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Dual action of benzaldehydes: Inhibiting quorum sensing and enhancing antibiotic efficacy for controlling Pseudomonas aeruginosa biofilms.: This paper highlights the dual functionality of benzaldehyde derivatives in inhibiting bacterial communication and boosting antibiotic efficiency, offering promising strategies against biofilm-associated infections (Borges A et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
345.2 °F
Lobbanási pont (C)
174 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?