Merck
W300403
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde
≥98%, FG
Szinonimák:
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
2-(HO)C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
FEMA-szám:
3004
Beilstein:
471388
Európai Tanács szám:
605
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.055
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 33 °C)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
sűrűség
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
salicylaldehyde
Érzékszervi
medicinal; cooling; spicy
SMILES string
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Salicylaldehyde is the main odor constituent of buckwheat flour. It is also found in anise and vanilla extracts.
Alkalmazás
  • Facile synthesis of iminated lignin for enhanced free radical and lead ion scavenging capabilities.: This study presents a novel method for synthesizing iminated lignin using salicylaldehyde. The modified lignin demonstrates significantly improved free radical and lead ion scavenging abilities, highlighting its potential application in environmental remediation and biochemical processes (Xia et al., 2024).
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Salicylaldehyde is a characteristic aroma component of buckwheat groats.
Janes D & Kreft S.
Food Chemistry, 109(2), 293-298 (2008)
Spectrophotometric profiles of off-flavor aldehydes by using their reactions with 2-thiobarbituric acid.
Guzman-Chozas M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(7), 2452-2457 (1997)
Wen-Yong Han et al.
Organic letters, 14(4), 976-979 (2012-02-02)
The catalytic enantioselective three-component Petasis reaction among salicylaldehydes, amines, and organoboronic acids with a newly designed thiourea-binol catalyst is presented. A broad range of alkylaminophenols can be obtained in good yield (up to 92%) and good to high enantioselectivity (up
Mirta Rubčić et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(18), 5620-5631 (2012-03-27)
The Schiff base derived from salicylaldehyde and 2-amino-3-hydroxypyridine affords a diversity of solid forms, two polymorphic pairs of the enol-imino (D1 a and D1 b) and keto-amino (D2 a and D2 b) desmotropes. The isolated phases, identified by IR spectroscopy, X-ray crystallography, and (13)C
Wan Yen Lee et al.
Metallomics : integrated biometal science, 4(2), 188-196 (2011-12-03)
The copper(ii) complexes of two salicylaldehyde semicarbazones, HOC(6)H(4)CH[double bond, length as m-dash]N-NHCONR(2) [H(2)Bnz(2) (R = CH(2)Ph) and H(2)Bu(2) (R = Bu)], were evaluated for their DNA binding and cleavage properties by spectrophotometric DNA titration, ethidium bromide displacement assay and electrophoretic