Fontos dokumentumok
8.04536
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
4-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
4-(OH)C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
204-599-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
450 °C
hatékonyság
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
116 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 174 °C
oldhatóság
13.8 g/L
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
345.2 °F
Lobbanási pont (C)
174 °C