Merck
W253200
Sigma-Aldrich
Guaiacol
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Szinonimák:
2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.14
FEMA-szám:
2532
Beilstein:
508112
EC-szám:
Európai Tanács szám:
173
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.005
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.27 (vs air)
gőznyomás
0.11 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
törésmutató
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
sűrűség
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
bacon; smoky; woody; spicy; vanilla
SMILES string
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Guaiacol is a flavor compound occurs naturally in tomatoes and wine that is matured in oak barrels.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
Guaiacol can be used to prepare vanillin, a well-known food flavoring agent.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Guaiacol, along with 2,4,6-trichloroanisole, is responsible for cork taint in wine. A method has been developed for extraction and quantitation of the two compounds.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phenol Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 33(4), 329?332-329?332 (2000)
Engineers of scent
Waltz E
Nature Biotechnology, 33(4), 329?332-329?332 (2015)
A Solanum lycopersicum catechol?O?methyltransferase involved in synthesis of the flavor molecule guaiacol.
Mageroy MH, et al.
The Plant Journal, 69(6), 1043-1051 (2012)
Alan P Pollnitz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(11), 3244-3252 (2004-05-27)
The deuterium-labeled standards [(2)H(3)]-guaiacol and [(2)H(3)]-4-methylguaiacol were synthesized and utilized in a method employing gas chromatography-mass spectrometry to determine the concentration of guaiacol and 4-methylguaiacol in wine or extracts of oak shavings. The method was combined with previously published methods
Joel D Mainland et al.
Nature neuroscience, 17(1), 114-120 (2013-12-10)
Humans have ~400 intact odorant receptors, but each individual has a unique set of genetic variations that lead to variation in olfactory perception. We used a heterologous assay to determine how often genetic polymorphisms in odorant receptors alter receptor function.
Cikkek
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.