Fontos dokumentumok
W327506
Dimethyl trisulfide
≥98%, FG
Szinonimák:
2,3,4-trithiapentane, Methylsulfanyldisulfanylmethane
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.602 (lit.)
bp
58 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
sűrűség
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty; alliaceous; sulfurous
SMILES string
CSSSC
InChI
1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Exploring the binding affinity and characteristics of DcitOBP9 in citrus psyllids.: This study investigates the binding properties of dimethyl trisulfide (DMTS) with DcitOBP9, an odorant-binding protein in citrus psyllids, providing insights into the potential role of DMTS in pest management strategies (Pei et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?