Merck
W320307
Sigma-Aldrich
5-Methylquinoxaline
≥99%, FG
Szinonimák:
Nutty oxaline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.17
FEMA-szám:
3203
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2271
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.028
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.62 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
sűrűség
1.125 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
burnt; coffee; corn; nutty; roasted
SMILES string
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-Methylquinoxaline has been identified as one of the key volatile aroma compounds in roasted almonds{170] and roasted coffee.
Alkalmazás
  • Screening of flavor compounds using Ucp1-luciferase reporter beige adipocytes identified 5-methylquinoxaline as a novel UCP1-inducing compound.: This research, published in Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, identifies 5-methylquinoxaline as a novel compound that induces UCP1 in beige adipocytes, suggesting its potential application in metabolic studies and obesity treatment (Kawarasaki et al., 2022).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Isolation and determination of ?-dicarbonyl compounds by RP-HPLC-DAD in green and roasted coffee
Daglia M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(22), 8877-8882 (2007)
Volatile components of roasted almonds: basic fraction.
Takei Y, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 38(3), 645-648 (1974)
Weerachat Sompong et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 394-394 (2015-11-02)
Methylglyoxal (MG) is one of the most reactive glycating agents, which result the formation of advanced glycation end-products (AGEs) that have been implicated in the progression of age-related diseases. Inhibition of MG-induced AGE formation is the imperative approach for alleviating