Fontos dokumentumok
W238104
Dihydrocoumarin
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-one, Benzodihydropyrone, Hydrocoumarin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.556 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
sűrűség
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; coumarin; sweet
SMILES string
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Novel Dihydrocoumarins Induced by Radiolysis as Potent Tyrosinase Inhibitors.: This research identifies new dihydrocoumarins produced through radiolysis, demonstrating their potential as effective tyrosinase inhibitors, which could have significant applications in dermatology and related fields (Jeong et al., 2024). (Jeong et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?