Merck
W373923
Sigma-Aldrich
4-Vinylphenol solution
10 wt. % in propylene glycol, FG
Szinonimák:
4-ethenylphenol, p-Hydroxystyrene, p-vinylphenol
About This Item
FEMA-szám:
3739
Európai Tanács szám:
11257
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.057
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
koncentráció
10 wt. % in propylene glycol
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
medicinal; chemical; phenolic; sweet
InChI
1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Vinylphenol solution has been used as an HPLC internal standard during the identification of 4-vinyl derivatives formed via decarboxylation of hydroxycinnamic acids extracted from corn cobs using phenolic acid decarboxylase (PAD) enzyme extracted from Lactobacillus plantarum.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Stomach,intestinal tract,Kidney,Bladder
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bioproduction of 4-vinylphenol from corn cob alkaline hydrolyzate in two-phase extractive fermentation using free or immobilized recombinant E. coli expressing pad gene.
Salgado JM, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 58, 22-28 null