Merck
154466
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxystyrene
technical grade, contains 1% hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene, 3,4-Dimethoxystyrol, 4-Ethenyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Vinylveratrole
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
form
liquid
tartalmaz
1% hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.571 (lit.)
bp
120-125 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(C=C)cc1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJXYTXADXSRFTJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Characteristic Scent from the Tahitian Liverwort, Cyathodium foetidissimum.: The study discusses the unique scent compounds identified in the Tahitian liverwort, with a mention of 3,4-Dimethoxystyrene as a component. The research highlights the significance of such compounds in the field of biochemistry and their potential applications in various biochemical processes (Sakurai et al., 2018).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simrone K Gill et al.
Acta biomaterialia, 63, 326-335 (2017-09-12)
Nature provides many interesting examples of adhesive strategies. Of particular note, the protein glue secreted by marine mussels delivers high adhesion in wet and dynamic environments owing to existence of catechol moieties. As such, this study focuses on denture fixatives